Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 265,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-522-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
270-340 °C (decomposition)
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300‑400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +15.0 - +16.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +15.0 - +16.0 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form powder | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 270-340 °C (decomposition) | mp 270-340 °C (decomposition) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| vapor pressure <1 hPa ( 20 °C) | vapor pressure <1 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
| pH 5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O) | pH 5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O) | pH - | pH - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8160090100 | 04022536423548 |
| 8160090025 | 04022536423531 |