Przejdź do
1.05360
L-Leucyna
for biochemistry
Synonim(y):
Leu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
778,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-522-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
778,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
pH
5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
270-340 °C (decomposition)
solubility
18.9 g/L
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300‑400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nowa rekombinowana aminoacylaza z Paraburkholderia monticola zdolna do syntezy N-acyl-aminokwasów...: Podkreśla syntetyczne zastosowanie L-leucyny w produkcji N-acylo-aminokwasów przy użyciu zmodyfikowanych enzymów, pokazując jej potencjał przemysłowy i biotechnologiczny (Haeger et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, krystaliczny proszek lub błyszczące płatki
Wygląd roztworu (0.5 mol/l, kwas solny 1 mol/l): klarowny i bezbarwny
Spec. rotacja (α 20/D, 50 g/l, kwas solny 1 mol/l, kalc. na wysuszonej substancji): +12,2 do +13,2
Absorpcja UV (260 nm, 0,5 mol/l, 1 cm, kwas solny 1 mol/l): ≤ 0.05
Absorpcja UV (280 nm, 0,5 mol/l, 1 cm, kwas solny 1 mol/l): ≤ 0.02
Chlorek (Cl): ≤ 0,02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0.001 %
Co (Kobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Zn (Cynk): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,01 %
Izoleucyna: ≤ 1,0 %
Inne obce aminokwasy: ≤ 0,3 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43301.05020PHR1105
L-Leucine An essential branched chain amino acid.
Millipore
4330
L-Leucine
L-Leucine EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.05020
L-Leucine
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
300
solubility
18.9 g/L
solubility
water: soluble
solubility
18.9 g/L
solubility
-
bulk density
300‑400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
300‑400 kg/m3
bulk density
-
mp
270-340 °C (decomposition)
mp
-
mp
270-340 °C (decomposition)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Leucyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105360002504022536063492
105360901004022536692722
105360025004022536063508