Przejdź do
8.43866
Polyvinyl alcohol, fully hydrolized
(Mw approx. 60000) for synthesis
Synonim(y):
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111042
MDL number:
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
160-240 °C
bulk density
400‑670 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Degree of hydrolysis: ≥ 98.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 9.0 - 11.0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 15 - 25
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.210391.413511.41355
form
solid
form
powder
form
scales
form
scales
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
500
mp
160-240 °C
mp
-
mp
160-240 °C
mp
160-240 °C
bulk density
400‑670 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
843866010004027269128265
843866902504027269128357
843866100004027269128272