Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 240,00 zł 180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
180,00 zł
Cena katalogowa240,00 złZaoszczędź 25%Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
410 °C
potency
930 mg/kg LD50, oral (Rat), 360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
260 °C/1013 hPa
mp
48-51 °C
transition temp
flash point 124 °C
density
1.053 g/cm3 at 60 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N2(CCOCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2
InChI key
FHQRDEDZJIFJAL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥93.5% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| density 1.053 g/cm3 at 60 °C | density 0.765 g/cm3 at 20 °C | density 0.90 g/cm3 at 20 °C | density 1.095 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 260 °C/1013 hPa | bp 195 °C/1013 hPa | bp 180-183 °C/1013 hPa | bp 243-244 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8148590050 | 04022536707235 |
| 8148590250 | 04022536707242 |