Przejdź do
8.14815
Chloryn sodu
(25% solution in water) for synthesis
Synonim(y):
Kwas chlorawy, sól sodowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
142,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352302
Grade:
synthesis grade
Form:
liquid
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C)
form
liquid
potency
1136 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12-13 (20 °C in H2O)
bp
≥100 °C/1013 hPa
mp
<-3 °C
density
1.20-1.25 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
Chloryn sodu (NaClO2) może być stosowany jako środek utleniający do konwersji aldehydów do odpowiednich kwasów karboksylowych w łagodnych warunkach reakcji:
  • Aldehydów do odpowiednich kwasów karboksylowych w łagodnych warunkach reakcji w obecności zmiataczy, takich jak kwas sulfamowy lub rezorcynol.
  • Alkoholi pierwszorzędowych do kwasów karboksylowych w obecności 2,2,6,6-tetrametylopiperydyno-1-oksylu (TEMPO) i NaOCl.
  • Alifatyczne i aromatyczne tiole do odpowiednich disulfidów.
  • Arylowe kwasy boronowe do fenoli poprzez ipso-hydroksylację.
  • Cykliczne etery benzylowe i chronione N cykliczne aminy benzylowe do benzolaktonów i benzolaktamów.
  • Alkeny do epoksydów z wykorzystaniem aldehydów jako promotorów.
  • Alkeny i cykloalkeny do 1,2-dioli poprzez katalizowaną osmem asymetryczną dihydroksylację Sharplessa.
Może być również stosowany w połączeniu z Br2 do syntezy 2-karboksyazetydyn-2-onów z furanylazetydynonów.
Analysis Note
Assay (iodometric): 23.0 - 26.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.200 - 1.220
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0660995710381721
form
liquid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
mp
<-3 °C
mp
-
mp
-
mp
226-229 °C (dec.) (lit.)
pH
12-13 (20 °C in H2O)
pH
3.5-3.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
signalword
Danger
target_organs
spleen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ipso-Hydroxylation of Arylboronic Acids and Boronate Esters by Using Sodium Chlorite as an Oxidant in Water
Gogoi P, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2013(32), 7291-7294 (2013)
Uses of sodium chlorite and sodium bromate in organic synthesis. A review
Krapcho A Paul
Organic preparations and procedures international, 38(2), 177-216 (2006)
Epoxidation by sodium chlorite with aldehyde-promoted chlorine dioxide formation
Jangam A and Richardson DE
Tetrahedron Letters, 51(50), 6481-6484 (2010)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814815025004022536693378
814815100004022536693385
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?