Przejdź do
8.14767
n-Tetradecane
for synthesis
Synonim(y):
n-Tetradecane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
753,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H30
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.39
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
211-096-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.55 Pa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
202 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-6.5 % (v/v)
kinematic viscosity
3 cSt(40 °C)
mp
6 °C
transition temp
flash point 102 °C
solubility
<0.0001 g/L
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Scaling On Transport Properties of Nanofluids for Heat Transfer Applications: Discusses the use of n-tetradecane in nanofluids for heat transfer applications, validated by experimental data (Prado et al., 2024).
  • Improvement in the freeze-thaw resistance performance of concretes: Studies the encapsulation of n-tetradecane in a composite phase change material for enhancing the freeze-thaw resistance of concrete (Li et al., 2024).
  • Density and speed of sound of liquid mixtures: Provides measurements of density and sound speed in mixtures including n-tetradecane, with implications for thermodynamic modeling (Hevia et al., 2024).
  • Thermal volume expansion: Examines thermal volume changes in n-tetradecane using multiple measurement techniques, enhancing understanding of material properties under temperature changes (Klingler et al., 2024).
  • High-Pressure Phase Behavior of Binary Systems: Investigates the phase behavior of n-tetradecane mixtures under high pressure, relevant for process engineering and materials science (Du Plessis et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.761 - 0.765
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
87140172456589926
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
<0.0001 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
density
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814767005004022536623108
814767025004022536623115