Przejdź do
87140
Tetradecane
olefin free, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
n-Tetradecane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
169,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
782,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)12CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.39
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-096-0
Beilstein/REAXYS Number:
1733859
MDL number:
eCl@ss:
39010124
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
6.83 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 76.4 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
455 °F
refractive index
n20/D 1.429
bp
252-254 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetradecane can be used for the synthesis of thermally stable nano-encapsulated phase change materials (NEPCMs), exhibiting thermal energy storage and heat transfer enhancement applications. It can also be used as an n-alkane model for the study of ignition time measurements for larger n-alkanes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
87189T9805172456
description
olefin free, ≥99.0% (GC)
description
≥97.0% (GC)
description
technical grade, 92%
description
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
92%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
252-254 °C (lit.)
bp
251 °C (lit.)
bp
251 °C (lit.)
bp
252-254 °C (lit.)
density
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.429
refractive index
n20/D 1.436
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetradecane
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)