Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 352,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 858,00 zł |
Informacje o tej pozycji
352,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
3 hPa ( 20 °C)
assay
≥80% (GC)
form
solid or liquid
potency
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
213-218 °C (lit.)
mp
15-35 °C
transition temp
flash point 88 °C
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChI key
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Encapsulation and release of 4-terpineol: A study described the encapsulation of 4-terpineol with β-cyclodextrin, detailing the inclusion mechanism and characterization, along with a humidity-triggered release system. This highlights its potential in controlled delivery applications (Cheng et al., 2024).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.936
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade technical grade |
| assay ≥80% (GC) | assay ≥99% | assay 90% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid or liquid | form powder | form - |
| vapor pressure 3 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
| bp 213-218 °C (lit.) | bp - | bp 217-218 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terpineol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
hcodes
flash_point_f
190.4 °F - Information taken from reference works and the literature.
flash_point_c
88 °C - Information taken from reference works and the literature.
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
8000-41-7
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8147591000 | 04022536644073 |
| 8147592500 | 04022536644080 |