Przejdź do
8.14750
Oktametylocyklotetrasiloksan
for synthesis
Synonim(y):
Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethyltetrasiloxane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
154,00 zł
115,50 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
640,00 zł
480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H24O4Si4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.62
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
209-136-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
115,50 zł
Cena katalogowa154,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2400 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.4-11.7 % (v/v)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
bp
176 °C/1013 hPa
mp
18 °C
transition temp
flash point 51 °C
solubility
<0.001 g/L (Hydrolysis)
density
0.95 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChI key
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Refractive index (n 25°/D): 1.394 - 1.395
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23569543883PHR1565
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
<0.001 g/L (Hydrolysis)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
18 °C
mp
17-18 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
bp
176 °C/1013 hPa
bp
175-176 °C (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oktametylocyklotetrasiloksan
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
556-67-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814750002504022536689944
814750010004022536689951
814750025004022536689968