Merck
43883
Octamethylcyclotetrasiloxane
analytical standard
Wybierz wielkość
100 MG
401,00 zł
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-Si(CH3)2O-]4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.62
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-136-7
Beilstein/REAXYS Number:
1787074
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
1 (vs air)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChI key
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
432173867743216
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - PBT - Repr. 2 - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
556-67-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicholas A Warner et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 190, 109-114 (2014-04-22)
Spatial distribution and relationship of allometric measurements (length, weight and age) to liver concentrations of cyclic volatile methyl siloxanes (cVMS) including octamethylcyclotetrasiloxane (D4), decamethylcyclopentasiloxane (D5) and dodecamethylcyclosiloxane (D6) in Atlantic cod (Gadus morhua) collected near the community of Tromsø in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
43883-100MG04061832245850