Przejdź do
8.14680
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone
for synthesis
Synonim(y):
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone, 3,3′-Sulfonyldianiline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.30
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
209-967-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Form:
solid
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥96.0% (HPLC)
form
solid
potency
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
167-170 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2cc(ccc2)N)c1cc(ccc1)N
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
InChI key
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 170 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.21073360783A74807
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
167-170 °C
mp
172-175 °C
mp
88-90 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
form
solid
form
powder
form
solid
form
crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
potency
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat), >4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
potency
-
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
target_organs
Blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814680002504022536421346