Przejdź do
360783
4,4′-Methylenebis(2,6-diethylaniline)
99%
Synonim(y):
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetraethyldiphenylmethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2[C6H2(C2H5)2NH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.48
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
237-185-4
MDL number:
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
form
solid
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N)c(CC)c2)cc(CC)c1N
InChI
1S/C21H30N2/c1-5-16-10-14(11-17(6-2)20(16)22)9-15-12-18(7-3)21(23)19(8-4)13-15/h10-13H,5-9,22-23H2,1-4H3
InChI key
NWIVYGKSHSJHEF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
693014BCR297T3405
description
99%
description
technical grade
description
BCR®, certified reference material
description
tablet, 1 mg substrate per tablet
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
powder
form
-
form
tablet
mp
88-90 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
≥300 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)