Przejdź do
8.14662
Glycolic acid
(70% solution in water) special quality
Synonim(y):
Hydroxyacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
767,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9120,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
Form:
liquid
767,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
27.5 hPa ( 25 °C)
Quality Level
form
liquid
pH
0.5 (20 °C, 700 g/L in H2O)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
10 °C
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Sustainable recycling of polyethylene terephthalate: Yang J. et al. discuss the recycling and upcycling of polyethylene terephthalate through biotic and abiotic pathways, focusing on sustainable practices that contribute to carbon neutrality. This research provides insights into environmentally friendly chemical processes that include the use of glycolic acid (Yang et al., 2024).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 69.0 - 74.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.260 - 1.280
Heavy metals (as Pb): ≤ 3 ppm
Refractive index (n 20°/D): 1.410 - 1.415
pH-value: 0.0 - 1.0
Color number (Hazen): ≤ 30
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.141868.041041.04106
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
pH
0.5 (20 °C, 700 g/L in H2O)
pH
0.1 (25 °C in H2O)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
vapor pressure
27.5 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
10.8 hPa ( 80 °C)
vapor pressure
10.8 hPa ( 80 °C)
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
density
1.262 g/cm3 at 20 °C
density
1.49 g/cm3 at 25 °C
density
1.49 g/cm3 at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814662902604027269144357
814662500004022536420646
814662100004022536420639