Przejdź do
8.04104
Kwas glikolowy
for synthesis
Synonim(y):
Glycolic acid, Hydroxyacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
2031,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.05
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-180-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
10.8 hPa ( 80 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
potency
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C (decomposition)
mp
74-78 °C
transition temp
flash point >300 °C (decomposition)
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.49 g/cm3 at 25 °C
bulk density
600 kg/m3
SMILES string
[O+H2]CC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Przegląd biomateriałów na bazie kwasu poli(mlekowego-co-glikolowego) (PLGA) do inżynierii tkanki kostnej: Omawia syntezę i właściwości fizykochemiczne kompozytów PLGA zawierających kwas glikolowy (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Czytaj więcej.
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.04106124737420603
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
technical grade
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99.5% (acidimetric)
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2 (20 °C, 50 g/L)
pH
-
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas glikolowy
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
572.0 °F - (decomposition)
flash_point_c
> 300 °C - (decomposition)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PH003074-1MG04061822857001
804104100004022536383941
804104010004022536383927
804104025004022536383934