Przejdź do
8.14653
Formamidine acetate
for synthesis
Synonim(y):
Formamidine acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH4N2 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.06 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
222-442-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
crystals
autoignition temp.
565 °C
potency
2510 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
mp
156-160 °C
solubility
832 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C=N.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)
InChI key
XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Color (visual): colourless to yellowish powder
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.14609F158031.07372
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
832 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
crystals
form
crystals
form
-
form
solid
mp
156-160 °C
mp
175-179 °C
mp
158-161 °C (dec.) (lit.)
mp
75 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
potency
2510 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814653010004022536420349
814653050004022536983622