Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 180,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 535,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
synthesis grade
Quality Level
form
liquid
potency
1158 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-60 °C
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (acidimetric): 69.0 - 71.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.350 - 1.360
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.350 - 1.360
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| mp -60 °C | mp 20 °C | mp -17 °C | mp 17-19 °C (lit.) |
| density 1.35 g/cm3 at 20 °C | density 1.48 g/cm3 at 20 °C | density 1.34 g/cm3 at 20 °C | density 1.481 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8146371000 | 04022536419886 |
| 8146370250 | 04022536419879 |