Przejdź do
8.06022
Methanesulfonic acid
for synthesis
Synonim(y):
Methanesulfonic acid, MSA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
133,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.11
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-898-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
133,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
liquid
potency
649 mg/kg LD50, oral (Rat), 200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
167 °C/13 hPa
mp
20 °C
transition temp
flash point 189 °C
solubility
1000 g/L
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])C.[H+]
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI key
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Methanesulfonic Acid in Hydrometallurgy: This paper reviews the properties of methanesulfonic acid and its applications in hydrometallurgy, highlighting its benefits over other acids. (Binnemans and Jones, 2023).
  • The Role of MSA in Aerosol Formation and Growth: This study investigates how MSA can influence aerosol formation and the associated radiative forcings, emphasizing its environmental impacts. (Hodshire et al., 2019).
  • Organic Acids in New Particle Formation: Research on the role of organic acids in enhancing MSA-driven new particle formation, providing insights into atmospheric chemistry. (Zhang et al., 2022).
  • Methanesulfonic Acid as a Sustainable Acidic Solvent: This article discusses the use of MSA for recovering metals from zinc industry residue, showcasing its applications in sustainable metallurgy. (Palden et al., 2019).
Analysis Note
Appearance of substance (visual): colourless to brownish
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.478 - 1.482
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5951047135655517
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
372.2 °F - closed cup
flash_point_c
189 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
806022000504022536388854
806022025004022536388861
806022902504022536781242
806022100004022536388878
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Could you please let me know the purity of this product? Also, is it suitable for use as a cation eluent in ion chromatography (IC)?
    1 answer
    1. The material is specified to be at least 99% pure by acidimetry. This product is not tested for use in ion chromatography applications; suitability may need to be determined by the end user. Product 55517 is a 0.1 M eluent concentrate specifically intended for ion chromatography applications and may be a more suitable option.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?