Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-518-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
pH
3.0-3.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
199-202 °C (decomposition)
bulk density
380 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Color (visual): white to brown
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form - | form powder and chunks |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (acidimetric) | assay 97% | assay 98% |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 199-202 °C (decomposition) | mp 186-189 °C | mp 160-162 °C (lit.) | mp 241-243 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bulk density 380 kg/m3 | bulk density 200 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c