Merck
D139459
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)benzoic acid
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Kwas N,N-dimetylo-4-aminobenzoesowy, Kwas N,N-dimetylo-p-aminobenzoesowy, Kwas p-(dimetyloamino)benzoesowy
Wybierz wielkość
25 G
295,00 zł
100 G
269,50 zł
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
295,00 zł
100 G
269,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Beilstein:
386867
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
4-(Dimethylamino)benzoic acid, 98%
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
241-243 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
YDIYEOMDOWUDTJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Y Hino et al.
Journal of analytical toxicology, 24(3), 165-169 (2000-04-25)
A sensitive and reliable method was developed for the determination of tetracaine and its metabolite, p-butylaminobenzoic acid, in human samples. Tetracaine and the metabolite, effectively extracted using a liquid-liquid extraction procedure from 0.5 g of sample, were analyzed by gas
P V Argade et al.
Biochemistry, 23(2), 299-304 (1984-01-17)
The imidazole of chromophoric p-(dimethylamino)benzoic acid, DABIm, reacts with the serine protease alpha-chymotrypsin in the pH range of 4-7 to form a stable acyl intermediate that gives very good resonance-enhanced Raman spectra. The resonance Raman and absorption spectra of the
Y B Jiang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 56(4), 623-627 (2000-05-04)
Photoinduced intramolecular charge transfer (ICT) of p-N,N-dimethylaminobenzoic acid (DMABOA) in AOT/cyclohexane/H2O reverse micelle was investigated and compared with that in CTAB/1-heptanol/H2O reverse micelle. It is proposed that the DMABOA molecule exists at the AOT reverse micelle water pool interface with
Xiaoming Xu et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 22(11), 1014-1023 (2005-12-28)
The aims of this study were to formulate a novel fluoride-releasing dental composite and to evaluate its mechanical properties, fluoride release and recharge capabilities, water sorption and solubility. A fluoride-releasing dimethacrylate monomer containing a ternary zirconium fluoride chelate was synthesized.
Xinglin Guo et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 24(6), 824-831 (2007-11-30)
The purpose of this study was to evaluate the effects of photoinitiator type and water content on the polymerization rate (Rp) and degree of conversion (DC) of a model BisGMA/HEMA-based resin. The comonomer mixture consisted of BisGMA/HEMA (60/40 by weight).