Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 237,00 zł |
Informacje o tej pozycji
237,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
660 °C
density
2.8 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1138 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (ICP-OES): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade reagent grade | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent |
| mp 660 °C | mp 460 °C (dec.) (lit.) | mp 460 °C (dec.) (lit.) | mp 460 °C (dec.) (lit.) |
| pH 12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 12.8 (20 °C, 100 g/L) | pH 12.8 (20 °C, 100 g/L) | pH 12.8 (20 °C, 100 g/L) |
| density 2.8 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability - | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadtlenek sodu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8146060100 | 04022536418858 |