Przejdź do
71883
Sodium peroxide
ACS reagent, beads (small), ≥95%
Synonim(y):
Sodium superoxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.98
NACRES:
NB.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-209-4
MDL number:
Assay:
≥95% (RT), ≥95%
Grade:
ACS reagent
Form:
beads (small)
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥95% (RT), ≥95%
form
beads (small)
impurities
≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
mp
460 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤20 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤10 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium peroxide (Sodium superoxide) has been synthesized by reacting sodium atoms and oxygen molecules at high dilution in argon. Its IR spectral studies have been reported. It is a strong oxidizing agent.
Application
Sodium peroxide may be used for the isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometric quantification of Ru, Pd, Ir and Pt in various geological samples. It may be employed for the inductively coupled plasma mass spectrometric quantification of rare earth elements (such as Y, Th, Zr, Hf, Nb and Ta) in geological reference materials.
Analysis Note
may contain particles (Fe, Ni)
Other Notes
Wurzschmitt decomposition; decomposition of ores by fusion
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
223417161460318108
description
ACS reagent, beads (small), ≥95%
description
granular, +140 mesh particle size, reagent grade, 97%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
99.0-100.5% (dried subst.)
form
beads (small)
form
granular
form
-
form
-
assay
≥95%, ≥95% (RT)
assay
97%
assay
-
assay
99.0-100.5% (dried subst.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
mp
460 °C (dec.) (lit.)
mp
460 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
285-286 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium peroxide
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)