Przejdź do
8.14576
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
for synthesis
Synonim(y):
Bis(2-ethylhexyl) sebacate, Dioctyl sebacate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H50O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.67
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-558-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
>250 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
transition temp
flash point >200 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC(CCCC)CC)C(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChI key
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimization of ion-selective sensors: Research highlights the critical role of Bis(2-ethylhexyl) sebacate in enhancing the performance of ion-selective sensors, particularly by optimizing the combination of ion-exchangers and plasticizers to improve sensor responsiveness and durability (Stelmach et al., 2024).
  • Lubricant viscosity under variable temperatures: A study examining the viscosity of ester-based lubricants, including Bis(2-ethylhexyl) sebacate, across different temperatures, provided insights essential for industrial applications requiring consistent performance under varying thermal conditions (Sarpa et al., 2023).
  • Study of ionic liquid behavior in plasticized membranes: Research involving Bis(2-ethylhexyl) sebacate explored its effects on the properties of polymeric membranes used with ionic liquids, contributing to a better understanding of membrane behaviors in electrochemical applications (Pokhvishcheva et al., 2022).
  • Improvement of biodegradable plastics: The application of Bis(2-ethylhexyl) sebacate in poly(lactic acid) for the packaging industry was investigated, demonstrating its effectiveness in enhancing the flexibility and processability of biodegradable plastics (Gzyra-Jagieła et al., 2021).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.916
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
690278.0145384822
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
-55 °C
mp
-
mp
-68--66 °C
mp
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
awg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814576100004022536417851