Merck
69027
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
analytical standard
Synonim(y):
Di(2-ethylhexyl) sebacate, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester, ‘Dioctyl’ sebacate
About This Item
Wzór liniowy:
[-(CH2)4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.67
Beilstein:
1806504
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97%
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450 (lit.)
bp
212 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
Klucz InChI
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)