Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 295,00 zł |
Informacje o tej pozycji
295,00 zł
Quality Level
form
crystals
potency
96.75 mg/kg LD50, oral (Rat), 197 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
131-134 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClCCN(C(C)C)C(C)C.[H+]
InChI
1S/C8H18ClN.ClH/c1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3;1H
InChI key
IUSXYVRFJVAVOB-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form powder | form crystals | form liquid |
| mp 131-134 °C | mp 212-215 °C (decomposition) | mp 201-204 °C (lit.) | mp -70 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| potency 96.75 mg/kg LD50, oral (Rat), 197 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency 1150 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency 420 mg/kg LD50, oral (Rat), 2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit) |
| pH 4.0-4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH 11.8 (20 °C, 6 g/L in H2O) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8145530100 | 04022536417134 |
| 8145530250 | 04022536417141 |