Przejdź do
8.14536
Methyl propyl ketone
for synthesis
Synonim(y):
Methyl propyl ketone, 2-Pentanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
234,00 zł
175,50 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
464,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C(O)CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-528-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
101 °C/1013 hPa
175,50 zł
Cena katalogowa234,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
449 °C
potency
3730 mg/kg LD50, oral (Rat), 6480 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.56-8.70 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
transition temp
flash point 8 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CCC)C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Isobuthyl methyl ketone (GC, area%): ≤ 10.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.805 - 0.807
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
537748537772W284203
assay
≥99% (GC)
assay
≥90%
assay
≥99.5%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
grade
synthesis grade
grade
reagent grade
grade
ultrapure grade
grade
FG, Halal
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
expl. lim.
1.56-8.70 % (v/v)
expl. lim.
8.2 %
expl. lim.
8.2 %
expl. lim.
8.2 %
autoignition temp.
449 °C
autoignition temp.
941 °F
autoignition temp.
941 °F
autoignition temp.
941 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl propyl ketone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
46.4 °F
flash_point_c
8 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814536250004022536416618
814536100004022536416601