Merck
537748
Sigma-Aldrich
2-Pentanone
reagent grade, ≥90%
Synonim(y):
Methyl propyl ketone
Wybierz wielkość
1 L
377,00 zł
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
377,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Beilstein:
506058
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
101-105 °C (lit.)
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
27 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥90%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
941 °F
granice wybuchowości
8.2 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 72.6 g/L at 20 °C
gęstość
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Zwiększenie szybkości rozpuszczania odpadów polistyrenowych w recyklingu opartym na rozpuszczalnikach: Badanie to bada zastosowanie 2-pentanonu w zwiększaniu wydajności procesów recyklingu opartych na rozpuszczalnikach, podkreślając jego rolę w zrównoważonej inżynierii chemicznej i ochronie środowiska (Kol et al., 2024).
  • Wpływ kultur starterowych na jakość fermentowanych kiełbas: Ten artykuł wykorzystuje 2-pentanon w badaniach nad przetwarzaniem żywności, koncentrując się na ulepszaniu sfermentowanych produktów spożywczych, istotnych dla naukowców i technologów żywności (Hwang et al., 2023).
  • Kompletny rurociąg do nieukierunkowanego profilowania wolatolomicznego moczu z ekstrakcją sorpcyjną oraz metodologią podwójnej kolumny polarnej i niepolarnej w połączeniu ze spektrometrią masową z chromatografią gazową czasu przelotu: Stosuje 2-pentanon w kompleksowej konfiguracji chemii analitycznej, zwiększając dokładność i wydajność analizy związków lotnych, szczególnie przydatnej dla chemików analitycznych i techników laboratoryjnych (Wen et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Toward rational design of stable, supported metal catalysts for aqueous-phase processing: Insights from the hydrogenation of levulinic acid.
Abdelrahman OA, et al.
J. Catal., 329, 10-21 (2015)
Phase liquid-vapor equilibria and thermodynamic properties of solutions of n-propanol-aliphatic ketones.
Suntsov YK, et al.
Russian Journal of Physical Chemistry A, 89(6), 926-930 (2015)
Infinite-dilution binary diffusion coefficients of 2-propanone, 2-butanone, 2-pentanone, and 3-pentanone in CO2 by the Taylor dispersion technique from 308.15 to 328.15 K in the pressure range from 8 to 35 MPa.
Funazukuri T, et al.
International Journal of Thermophysics, 21(6), 1279-1290 (2000)
Atmospheric chemistry of 2-pentanone and 2-heptanone.
Atkinson R, et al.
Environmental Science & Technology, 34(4), 623-631 (2000)
On the dissociation of the 2-pentanone ion studied by threshold photoelectron photoion coincidence spectroscopy.
Kercher JP, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 249, 403-411 (2006)