Przejdź do
8.14392
Trietylenotetramina
(mixture of isomers) for synthesis
Synonim(y):
Triethylenetetramine, N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
128,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(H2NCH2CH2NHCH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.23
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-950-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
128,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
335 °C
expl. lim.
0.7-7.2 % (v/v)
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
270-300 °C/1013 hPa
mp
12 °C
transition temp
flash point 129 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCNCCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2
InChI key
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Charakterystyka i wdrożenie nanokompozytowego nanosorbentu hybrydowego chitozanowo-trietylenotetraminowego do dekontaminacji kationów dwuwartościowych: W ramach tych badań opracowano nanosorbent na bazie chitozanu i trietylenotetraminy do usuwania kationów dwuwartościowych z zanieczyszczonych źródeł, wykazując jego skuteczność w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody (Ali et al., 2020).
  • Wysoce wydajna i odwracalna absorpcja SO2 przez wodne roztwory tetralaktynianu trietylenotetraminy: Badanie koncentrowało się na wykorzystaniu trietylenotetraaminy do skutecznej i odwracalnej absorpcji dwutlenku siarki, znaczącego zanieczyszczenia środowiska (Qian et al., 2014).
  • Wielowarstwowe kulki kompozytowe trietylenotetramina-chitozan/alginian do zwiększonego usuwania Cr (VI): W artykule zbadano syntezę wielowarstwowych kulek kompozytowych z wykorzystaniem trietylenotetraminy do zwiększonego usuwania chromu (VI) z zanieczyszczonej wody, prezentując nowe podejście do remediacji metali ciężkich (Zhang et al., 2019).
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.977 - 0.982
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
472107T5033927155
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
mp
12 °C
mp
-
mp
120-122 °C
mp
-
bp
270-300 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
form
liquid
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trietylenotetramina
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
264.2 °F
flash_point_c
129 °C