Merck
T5033
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine dihydrochloride
Synonim(y):
N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
25 G
1400,00 zł
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1400,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.16
Beilstein:
5961763
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
mp
120-122 °C
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
ciąg SMILES
Cl.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.2ClH/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;;/h9-10H,1-8H2;2*1H
Klucz InChI
WYHIICXRPHEJKI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Carlos Chun Ho Cheung et al.
Biochemical pharmacology, 97(1), 62-76 (2015-07-26)
Diabetes impairs copper (Cu) regulation, causing elevated serum Cu and urinary Cu excretion in patients with established cardiovascular disease; it also causes cardiomyopathy and chronic cardiac impairment linked to defective Cu homeostasis in rats. However, the mechanisms that link impaired