Przejdź do
8.14123
Izoforonodiamina
(mixture of stereoisomers) for synthesis
Synonim(y):
Isophoronediamine, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.30
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
220-666-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
380 °C
potency
1030 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2 % (v/v)
pH
11.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
247 °C/1013 hPa
mp
10 °C
transition temp
flash point 112 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])c2ccc(cc2)C.[N+H3]C1CC(CC(C1)(C)C)(CN)C
InChI
1S/C10H22N2.C7H8O3S/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
ZBVBXDSQFYHMPD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Trudnopalne kompozycje epoksydowe: Izoforonodiamina była integralną częścią formułowania trudnopalnych kompozycji epoksydowych, wykazując jej użyteczność jako środka utwardzającego, który znacznie zmniejsza palność. To zastosowanie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w różnych sektorach przemysłu, w tym w budownictwie i lotnictwie (Orlov et al., 2022).
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.924
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.19172472107A65409
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
10 °C
mp
-
mp
-
mp
−21 °C (lit.)
bp
247 °C/1013 hPa
bp
261-263 °C/1013 hPa
bp
-
bp
73-74 °C/1 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
expl. lim.
1.2 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup