Przejdź do
A65409
3-Picolylamine
≥99%
Synonim(y):
3-(Aminomethyl)pyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
118,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
405,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-091-0
Beilstein/REAXYS Number:
108056
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
118,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
73-74 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
density
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCc1cccnc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4,7H2
InChI key
HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A65204H57009120618
description
≥99%
description
99%
description
98%
description
95%
assay
≥99%
assay
99%
assay
98%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
73-74 °C/1 mmHg (lit.)
bp
82-85 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
230-235 °C/12 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
100 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?