Przejdź do
8.14119
Hexadecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
Synonim(y):
Hexadecyltrimethylammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
583,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H33N(CH3)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.45
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-311-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥ 97.0%
form
solid
potency
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: ammonium
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
237-243 °C
solubility
55 g/L
bulk density
390 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Development of porous particles: Utilizing Hexadecyltrimethylammonium bromide in microfluidics, researchers engineered interconnected open-porous particles, which could be applied in various industrial and pharmaceutical formulations (Masaoka et al., 2024).
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13714252367H6269
assay
≥ 97.0%
assay
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99%
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
237-243 °C
mp
237-243 °C
mp
248-251 °C (lit.)
mp
248-251 °C (lit.)
solubility
55 g/L
solubility
H2O (CO2 free): soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
solubility
H2O: soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
solubility
H2O: 1/10 g/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecyltrimethylammonium bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
471.2 °F - closed cup
flash_point_c
244 °C - closed cup