Przejdź do
8.09711
Methyl acetate
for synthesis
Synonim(y):
Methyl acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
201-185-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
56-58 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
217 hPa ( 20 °C)
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
217 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
455 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
3.1-16 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7
bp
56-58 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
transition temp
flash point -13 °C
solubility
250 g/L
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O(C)C(=O)C
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Adaptable heat pump-assisted dividing-wall column design for intensified downstream processing of bio-propionic acid: This article describes the esterification and separation processes in which methyl acetate is used to achieve higher purity levels in chemical production. This method enhances the recovery of methyl acetate at a purity of 99.9% (T Janković, AJJ Straathof, AA Kiss - Separation and Purification Technology, 2024 - Elsevier) (Source).
  • Beta-irradiation of biomass in the presence of 1-alkyl-3-methyl-imidazolium ionic liquids: Discusses the unexpected product formation during the beta-irradiation of biomass, where methyl acetate plays a crucial role in the chemical reactions of biomass conversion processes (AF Lehrhofer, M Bacher, H Hettegger, S Böhmdorfer - Cellulose, 2024 - Springer) (Source).
  • Supramolecular Gels Based on C3-Symmetric Amides: Explores the application of methyl acetate in the formation of supramolecular gels aimed at environmental applications such as anion-sensing and dye removal from water, demonstrating its versatility in advanced material science (G Kuppadakkath, SS Jayabhavan, KK Damodaran - Molecules, 2024 - mdpi.com) (Source).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR292618632545997
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
99%
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
analytical standard
solubility
250 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
density
0.934 g/mL at 25 °C
density
0.934 g/mL at 25 °C
density
0.934 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl acetate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
8.6 °F - closed cup
flash_point_c
-13 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
809711100004022536402260
809711250004022536402277