Przejdź do
8.09691
m-Cresol
for synthesis
Synonim(y):
m-Cresol, 3-Hydroxytoluol, 3-Methylphenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
213,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
753,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
30 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
3-(CH3)C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-577-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.065 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
626 °C
potency
242 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.06 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
203 °C/1013 hPa
mp
11.5 °C
transition temp
flash point 86 °C
solubility
23.5 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
InChI key
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Application
m-Cresol can be used as a starting material to synthesize:
  • Thymol via isopropylation reaction with 2-propanol in the presence of an acid catalyst.[1]
  • Terpolymeric resin by an acid-catalyzed polycondensation reaction with hexamine and formaldehyde.
  • 4,7-Dimethylcoumarin via modified Pechmann condensation reaction with ethyl acetoacetate.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.031 - 1.037
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Appearance: colorless to dark yellow/light brown. Material may darken with time.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM6599665996W353000
m-Cresol analytical standard
Supelco
65996
m-Cresol
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98%
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
11.5 °C
mp
8-10 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
bp
203 °C/1013 hPa
bp
203 °C (lit.)
bp
203 °C (lit.)
bp
203 °C (lit.)
pH
5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
potency
242 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-Cresol
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Rozszczepienie i deprotekcja żywicy Fmoc są kluczowymi etapami syntezy peptydów, dając pożądany peptyd po odłączeniu żywicy.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Comparison of mesoporous and microporous solid acid catalysts for highly selective synthesis of thymol by vapor phase isopropylation of m-cresol
Selvaraj M and Kawi S
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 109(1-3), 458-469 (2008)
Synthesis, Chacterization, and Thermal Study of Terpolymeric Resin Derived from m-cresol, Hexamine and Formaldehyde
Khedkar KM, et al.
E-Journal of Chemistry, 9(4), 1911-1918 (2012)
Ganapati D Yadav et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(48), 11080-11088 (2005-12-08)
The alkylation of m-cresol with isopropyl alcohol in the presence of novel superacidic catalysts named as UDCaT-4, UDCaT-5, and UDCaT-6 was investigated. The catalysts are modified versions of zirconia showing high catalytic activity, stability, and reusability in the presence of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
809691903004022536668604
809691400004027269274504
809691050004022536402147
809691250004022536402161
809691010004022536402130
809691100004022536402154
Questions
  1. hello, which is the m-cresol content for SKU 8096910100?
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid with a density of 1.06 g/mL. The minimum purity specification is 99.0%.