Przejdź do
65996
m-Cresol
analytical standard
Synonim(y):
1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
234,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
679,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-577-9
Beilstein/REAXYS Number:
506719
MDL number:
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.72 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
1036 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.06-1.35 %, 150 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.541 (lit.), n20/D 1.542
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
InChI key
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
m-Cresol is an isomer form of Cresol and is mainly used as an intermediate in the manufacture of chemicals. It is toxic in nature.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
It was used as reference standard solution for determination of phenolic compounds in tyrosinase biosensor using amperometric detection under self-assembled monolayers-based bioelectrode flow-injection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W353000CRM65996C85727
m-Cresol analytical standard
Supelco
65996
m-Cresol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98%
assay
-
assay
99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-Cresol
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Christian Dye
Bronopol, Resorcinol, m-Cresol and Triclosan in the Nordic Environment, 20-20 (2007)
Amperometric flow-injection determination of phenolic compounds at self-assembled monolayer-based tyrosinase biosensors.
Campuzano, Susana, et al.
Analytica Chimica Acta, 494.1, 187-197 (2003)
P Saravanan et al.
Bioresource technology, 99(18), 8553-8558 (2008-05-13)
An internal loop airlift reactor (ILALR) is developed and studied for biodegradation of phenol/m-cresol as single and dual substrate systems under batch and fed batch operation using an indigenous mixed microbial strain, predominantly Pseudomonas sp. The results showed that the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
65996-5ML-F04061832733913
65996-1ML-F04061832733906
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?