Przejdź do
8.08913
Zirconium(IV) chloride
greener alternative
anhydrous, for synthesis
Synonim(y):
Zirconium(IV) chloride, Zirconium tetrachloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
999,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl4Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.04
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-058-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
crystals
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
1.3 hPa ( 190 °C)
form
crystals
potency
1688 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
<1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp
437 °C
density
2.80 g/cm3 at 15 °C
bulk density
1200 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zr](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
General description
Zirconium(IV) chloride is a Lewis acid catalyst, widely used in organic synthesis for the preparation of useful key intermediates. Since it is a stable and environmentally friendly catalyst used in various chemical reactions such as carbon-carbon bond formation reactions, reduction reactions, protection, and deprotection reactions.
Application
Zirconium(IV) chloride can be used as a catalyst to synthesize:
  • β-amino alcohols by ring-opening of epoxides with aromatic amines.
  • β-amino analogs via conjugate addition of aliphatic amines to α,β-unsaturated ester, nitriles, and ketones.
  • 1,3,4-oxadiazole derivatives by cyclodehydration of 1,2-diacylhydrazines.
  • 3,4-Dihydropyrimidinone derivatives via Biginelli condensation reaction of aromatic aldehyde, β-ketoester, and urea.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Hafnium (Hf): ≤ 40 ppm
Identity (ICP-OES): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
221880647640357405
form
crystals
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
pH
<1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pH
-
pH
-
pH
-
vapor pressure
1.3 hPa ( 190 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
mp
437 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zirconium (IV) Chloride Mediated Cyclodehydration of 1, 2-Diacylhydrazines: A Convenient Synthesis of 2, 5-Diaryl 1, 3, 4-Oxadiazoles
Sharma GVM, et al.
Synthetic Communications, 34(13), 2387-2391 (2004)
Zirconium (IV) chloride catalyzed ring opening of epoxides with aromatic amines
Swamy NR, et al.
Synthetic Communications, 34(4), 727-734 (2004)
Zirconium (IV) chloride catalyzed one-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones
Reddy Ch Venkateshwar, et al.
Tetrahedron Letters, 43(14), 2657-2659 (2002)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808913100004022536402000
808913000504022536401980
808913025004022536401997
808913500004022536750330
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?