For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
357405
Zirconium(IV) chloride
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Tetrachlorozirconium, Zirconium tetrachloride
Wybierz wielkość
228,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
228,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 190 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zirconium
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
temp. przejścia
sublimation point 331 °C
gęstość
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- electrophilic addition reaction of indole with aldehydes/ketones to form bis(indolyl)methanes. electrophilic amination of activated arenes,
- transthioacetylization of acetals,
- deoxygenation of heterocyclic-N-oxides,
- reduction of nitro compounds,
- conversion of carbonyl compounds to 1,3-oxathiolanes,
- Biginelli reaction for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones,[1]
- direct amide coupling of non activated carboxylic acids and amines,[2]
- synthesis of quinoxalines and pyrido[2,3-b]pyrazines,[3]
- deprotection of t-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?