Przejdź do
8.08706
Tetrametylocyna
for synthesis
Synonim(y):
Tetramethyltin, Tetramethylstannane, Tin tetramethyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
931,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sn(CH3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.85
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
209-833-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
931,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
74-75 °C/1013 hPa
mp
-54 °C
transition temp
flash point -12 °C
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](C)(C)(C)C
InChI
1S/4CH3.Sn/h4*1H3;
InChI key
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.285 - 1.300
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4813941.078188.14651
assay
≥97.0% (GC)
assay
95%
assay
≥99.0% trace metals basis
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
solid
form
liquid
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
density
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.95 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
-54 °C
mp
−54 °C (lit.)
mp
1630 °C
mp
3 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrametylocyna
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1066-45-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808706001004022536401751