Przejdź do
8.08333
Methyl-4-toluenesulfonate
for synthesis
Synonim(y):
Methyl-4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(CH3)C6H4SO3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.23
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
201-283-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.13 kPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
341 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
292 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 130 °C
density
1.23 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(OC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.08332132004158992
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
bp
292 °C/1013 hPa
bp
221 °C/1013 hPa
bp
-
bp
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
1.23 g/cm3 at 25 °C
density
1.174 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
808333010004022536399645
808333902504027269213336
808333250004022536399669
808333050004022536399652