Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 166,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 263,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 470,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
166,00 zł
vapor pressure
0.0000012 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
425 °C
potency
700 mg/kg LD50, oral (Rat), >4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reaction suitability
reagent type: reductant
bp
377 °C/1013 hPa
mp
78.5-81.5 °C
transition temp
flash point 182 °C
solubility
<0.0001 g/L
density
1.194 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
P(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| assay ≥99.0% (GC) | assay 99% | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) |
| form solid | form - | form crystals | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| bp 377 °C/1013 hPa | bp 377 °C (lit.) | bp 377 °C (lit.) | bp 360 °C/1013 hPa (decomposes) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
356.0 °F - closed cup
flash_point_c
180 °C - closed cup
target_organs
Central nervous system,Peripheral nervous system
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8082709025 | 04022536690636 |
| 8082701000 | 04022536398907 |
| 8082700005 | 04022536398884 |
| 8082700250 | 04022536398891 |