Przejdź do
8.00551
Fosforyn trifenylu
for synthesis
Synonim(y):
Triphenyl phosphite, Phosphorous acid triphenyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
162,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
370,00 zł
277,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5O)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.28
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
202-908-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
pH
1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
360 °C/1013 hPa (decomposes)
transition temp
flash point 188 °C
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
P(Oc3ccccc3)(Oc2ccccc2)Oc1ccccc1
InChI
1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosforyn trifenylu
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Nervous system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)