Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 217,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 315,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
217,00 zł
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
potency
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
70-73 °C
solubility
66 g/L
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C(NCC=C)N
InChI
1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7)
InChI key
HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Zn dendrite suppression and solid electrolyte interface control using N-allylthiourea as an electrolyte additive for aqueous Zn-ion batteries: The study highlights the effectiveness of N-allylthiourea as an additive for electrolytes in zinc-ion batteries to improve performance and safety (Source).
- Design, synthesis, and spectral characterization of series of thiocarbamides with coumarin backbone: This research synthesizes a series of thiocarbamides including N-allylthiourea, exploring their spectral properties and potential pharmaceutical applications (Source).
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥93.5% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility 66 g/L | solubility - | solubility - | solubility H2O: soluble 30 parts, alcohol: soluble, benzene: insoluble, diethyl ether: slightly soluble |
| mp 70-73 °C | mp - | mp -57 °C | mp 70-72 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| form powder | form liquid | form liquid | form solid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8081580050 | 04022536397764 |
| 8081580250 | 04022536397771 |
| 8081580025 | 04027269276218 |