Merck
338877
Sigma-Aldrich
Antimony(V) chloride
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Antimony pentachloride
Wybierz wielkość
5 G
238,00 zł
25 G
788,00 zł
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
238,00 zł
25 G
788,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SbCl5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>10.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.13 psi ( 55 °C)
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: antimony
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
92 °C/30 mmHg (lit.)
mp
2.8 °C (lit.)
gęstość
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Klucz InChI
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Flávio José Dutra de Moura et al.
Toxicology, 243(1-2), 66-74 (2007-11-21)
Tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) is a mediator of inflammation and has an important role in human and experimental renal diseases. Pentoxifylline (PTX) has been shown to inhibit cytokine synthesis, including TNF-alpha. The aim of the present study was to examine
J Carrió et al.
Experimental parasitology, 95(3), 209-214 (2000-08-31)
The determination of the intrinsic sensitivity of Leishmania strains to pentavalent antimonials in clinical trials, before treatment is begun, is essential in order to avoid failures and to allow alternative drugs to be chosen. A comparative study of SbV activity
M P Oliveira-Neto et al.
Ophthalmology, 107(1), 169-172 (2000-01-27)
To describe American cutaneous leishmaniasis of the eyelids and highlight the main clinical and diagnostic features of lesions, which are rare in this location. Retrospective, noncomparative case series Leishmanin skin test, touch preparations, histopathologic analysis, and culture in appropriate media
In-transit chemical spill--West Virginia.
MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 35(6), 81-82 (1986-02-14)
Et2SBrSbCl5Br: an effective reagent for direct bromonium-induced polyene cyclizations.
Scott A Snyder et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(42), 7899-7903 (2009-09-17)