Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-538-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Sarkozyna, for synthesis
Quality Level
form
powder
pH
6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
1481 g/L
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2](CC(=O)[O-])C
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Wzmocnienie tworzenia się biogennych nieekstrahowalnych pozostałości: Rola sarkozyny jest badana w kontekście dodawania nawozów azotowych do gleby, gdzie zwiększa ona tworzenie biogennych nieekstrahowalnych pozostałości glifosatu, co ma wpływ na zarządzanie chemikaliami rolniczymi (Aslam i Nowak, 2024).
- Polisarkozyna jako alternatywa dla PEGylacji: Ostatnie postępy wskazują na polisarkozynę jako obiecującą alternatywę dla PEGylacji w zastosowaniach biomedycznych, podkreślając jej syntezę i użyteczność w ulepszaniu systemów dostarczania leków (Kabil et al., 2024).
- Czułe wykrywanie sarkozyny: Nowatorski ratiometryczny test fluorescencyjny wykorzystuje katalizę tandemową za pośrednictwem nanozymów MOF kierowaną przez obwód logiczny do wysoce czułego wykrywania sarkozyny, umożliwiając przenośne aplikacje czujnikowe oparte na smartfonach (Hou et al., 2024).
- Biosensing fototermiczny do kwantyfikacji sarkozyny: Mikroprzepływowe urządzenie analityczne na bazie papieru zintegrowane z biosensingiem fototermicznym oferuje nową metodę czułego oznaczania ilościowego sarkozyny, ułatwiając szybkie i skuteczne wykrywanie (Khachornsakkul i Leelasattarathkul, 2024).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder with small lumps | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 1481 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| pH 6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH 8 (20 °C, 30 g/L in H2O) | pH - |
| bulk density 600 kg/m3 | bulk density - | bulk density 400 kg/m3 | bulk density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sarkozyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8076660250 | 04022536396897 |
| 8076669010 | 04022536884332 |