Przejdź do
8.07532
2-Propanetiol
for synthesis
Synonim(y):
2-Propanethiol, Isopropyl mercaptan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHSH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.16
UNSPSC Code:
12352105
EC Index Number:
200-861-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
331 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
0.468 cSt(20 °C)
bp
52.6 °C/1013 hPa
mp
-130.5 °C
transition temp
flash point -31 °C
density
0.813 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SC(C)C
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Propanotiol, znany również jako merkaptan izopropylu, jest związkiem siarki organicznej. Obecność grupy tiolowej nadaje cząsteczce znaczną nukleofilowość, umożliwiając jej udział w różnych reakcjach chemicznych, w tym substytucji nukleofilowej. Służy jako prekursor do syntezy związków zawierających siarkę, w tym pochodnych tiolu, tioeterów i disulfidów. Dodatkowo działa jako czynnik przenoszący łańcuch w polimeryzacji rodnikowej w syntezie polimerów.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P507738.4170559590
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97%
assay
-
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.813 g/cm3 at 20 °C
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.247 g/cm3 at 20 °C
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
52.6 °C/1013 hPa
bp
57-60 °C (lit.)
bp
-
bp
57-60 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanetiol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-23.8 °F - closed cup
flash_point_c
-31 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807532050004022536396484
807532010004022536396477