Przejdź do
8.07502
3-Pentanol
for synthesis
Synonim(y):
3-Pentanol, Diethyl carbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
852,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
209-526-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
11.69 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
potency
1870 mg/kg LD50, oral (Rat), 2066 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8 % (v/v)
bp
115-116 °C/1013 hPa
mp
-8 °C
transition temp
flash point 33 °C
solubility
55 g/L
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC)CC
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Pentanol do syntezy. Nr CAS 584-02-1, nr WE 209-526-7.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.821
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.075018.058048.41089
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
solubility
55 g/L
solubility
-
solubility
16.4 g/L
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
density
0.824 g/cm3 at 20 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
115-116 °C/1013 hPa
bp
119 °C/1013 hPa
bp
130-133 °C/1013 hPa
bp
98-99 °C/1013 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Pentanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807502050004022536764689
807502010004022536396200