Przejdź do
8.41089
2-Methyl-3-buten-2-ol
for synthesis
Synonim(y):
2-Methyl-3-buten-2-ol, Dimethyl vinyl carbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-068-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
137 hPa ( 50 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
380 °C
potency
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-9.4 % (v/v)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
98-99 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
transition temp
flash point 11 °C
density
0.824 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C)(C)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-4-5(2,3)6/h4,6H,1H2,2-3H3
InChI key
HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.826
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.05804129763B86400
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
98-99 °C/1013 hPa
bp
130-133 °C/1013 hPa
bp
104 °C (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
-28 °C
mp
-60 °C
mp
2.6 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-3-buten-2-ol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841089100004022536741529
841089025004022536627458