Przejdź do
8.07483
Polyethylene glycol
greener alternative
200, for synthesis
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol), Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 200, PEG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
206,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
982,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
500-038-2
UNSPSC Code:
13111021
MDL number:
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
350 °C (DIN 51794)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
>150 °C
mp
-50 °C
transition temp
flash point 180 °C
solubility
soluble 70 g/L
density
1.124 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
Polyethylene glycol 200 can be used as:
  • A structure-directing agent to synthesize iron vanadate (FeVO4) nanoparticles via co-precipitation method.
  • An organic additive to prepare crystalline nanorods of calcium tungstate (CaWO4) using calcium chloride and sodium tungstate via solvothermal process.
  • A surface modifier in the synthesis of calcium peroxide nanoparticles using CaCl2 as a precursor via hydrolysis-precipitation method.[1]
  • A green solvent in combination with H2O in the preparation of 4-sulfanylcoumarins by sulfanylation of 4-tosyloxycoumarins with thiourea and alkyl halides.
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.124 - 1.126
Hydroxyl value: 535 - 590
Average molecular mass: 190 - 210
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.074858.074888.07489
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
-50 °C
mp
5 °C
mp
33-40 °C
mp
43-49 °C
density
1.124 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 4-Sulfanylcoumarins Using Thiourea and Alkyl Halides as the Sulfanylation Agent in Polyethylene Glycol-Water
Yin Zhenlan, et al.
Synthesis, 45(06), 759-766 (2013)
J Khodaveisi et al.
Journal of hazardous materials, 192(3), 1437-1440 (2011-08-09)
Chemical oxidation is one of the many different methods of site remediation that has emerged lately as an alternative method to traditional techniques. According to this research calcium peroxide is suitable choice for contaminant biodegradation in soil and ground water
Synthesis and characterization of FeVO4 nanoparticles
Nithya VD, et al.
Materials Research Bulletin, 46(10), 1654-1658 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807483100004022536395661
807483500004022536395678
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. IS YOUR PEG 200 USP PHARMACEUTICAL GRADE?
    1 answer
    1. This item is intended for research use only and is not suitable for pharmaceutical manufacturing. Please see the following links below to review products that are pharmaceutical grade options:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/817001
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/817005
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/817019
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/817045
      Helpful?
  4. What is the concentration of this product?
    1 answer
    1. This product is a neat liquid considered to be a 100% concentration.
      Helpful?
  5. What is the concentration of this product?
    1 answer
    1. This product a neat liquid considered to be a 100% concentration.