Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 154,00 zł 115,50 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
115,50 zł
Cena katalogowa154,00 złZaoszczędź 25%grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
potency
>1947 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
950 °C/1013 hPa
mp
500 °C
density
5.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pb+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Identity (ICP-OES): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form powder and chunks |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade - | grade - |
| density 5.85 g/cm3 at 20 °C | density 5.85 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.85 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.85 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 500 °C | mp 501 °C (lit.) | mp 501 °C (lit.) | mp 501 °C (lit.) |
| potency >1947 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek ołowiu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7758-95-4
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8073830100 | 04022536395203 |
| 8073830500 | 04022536395210 |