Przejdź do
449865
Lead(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999%
Synonim(y):
Cotunnite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
509,00 zł
381,75 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
PbCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.11
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-845-5
MDL number:
Assay:
99.999%
Grade:
synthesis grade
381,75 zł
Cena katalogowa509,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 547 °C)
product line
AnhydroBeads™
assay
99.999%
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
bp
950 °C (lit.)
mp
501 °C (lit.)
density
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
perovskite solar cells
SMILES string
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
268690203572229725
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999%
description
powder, 98%
description
99.999% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
assay
99.999%
assay
98%
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
501 °C (lit.)
mp
501 °C (lit.)
mp
501 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
vapor pressure
1 mmHg ( 547 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 547 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 547 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Narządy docelowe
Central nervous system,Kidney,Blood
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7758-95-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)