Przejdź do
8.07325
Piperazine anhydrous
for synthesis
Synonim(y):
Piperazine anhydrous, Diethylenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
67,10 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2910,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.14
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-808-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
67,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor pressure
15 hPa ( 50 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
potency
2600 mg/kg LD50, oral (Rat), 8300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
12 (20 °C, 150 g/L in H2O)
mp
107-111 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1CCNCC1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
InChI key
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhancement of Polyamide Nanofiltration Membranes: Piperazine anhydrous was utilized to refine polyamide nanofiltration membranes, focusing on reducing pore size distribution through a one-step multiple interfacial polymerization technique. This method significantly enhances the membrane′s antifouling capabilities, important for applications in water treatment and chemical separation (Liu et al., 2022).
  • Ultrasonic synthesis of stable oil filled microcapsules: This study explores the ultrasonic synthesis of oil-filled microcapsules using thiolated chitosan, potentially involving derivatives like ᴅʟ-N-Acetylhomocysteine thiolactone for improved stability and functional properties. The research provides insights into advanced microencapsulation techniques relevant in pharmaceutical and industrial applications (Source).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.438401.02791P45907
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.0% dry basis (iodometric)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
crystals
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
3.60 g/cm3 at 20 °C
density
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PowerPoint Template
Para la elaboración de un memo en tamaño carta
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807325100004022536394848
807325902504027269021726
807325000504022536394824
807325500004022536899855
807325025004022536394831